Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs de paillasse pour microplaques pour l’incubation
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Alimentation électrique:
230 V, 2,5 A, 450 W
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’appareil par rapport à un dispositif de température externe.
- Applications : immunoessais et hybridations.
Especificaciones
Especificaciones
| Précision du contrôle de la vitesse | ±2 % de la vitesse réglée jusqu'à 999 tr/min ; ± 5 % de 1000 à 1200 tr/min |
| Vitesse de rotation | 150 à 1 200 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 2,5 A, 450 W |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante plus 5°C à 65°C |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 264 x 184 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 16,3 x 11,5 x 12,4 in (415 x 293 x 315 mm) |
| Plage d’humidité | 80 % |
| Comprend | Plateau en aluminium avec quatre pinces pour microplaques |
| Plage de durée | 1 sec à 9999 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido