Learn More
Ohaus™ Agitateur incubateur ondulant
Code produit. 15702219 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
1 à 30 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15702219
Marque: Ohaus™ 30391982
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur incubateur ondulant OHAUS™ offre un mouvement d’onde 3D doux et peu moussant pour un contrôle précis de la vitesse.
  • Associe un mouvement d’onde vertical et horizontal unique à une incubation à usage général dans une unité de paillasse compacte
  • Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 20°C pendant le fonctionnement de l’unité
  • Affichage LED pour la température, la vitesse et l’angle d’inclinaison, ainsi que la durée
  • Minuterie avec alarme sonore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 0 à 20°
Capacité de charge (métrique) 2,3 kg
Vitesse de rotation 1 à 30 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Plage de températures (métrique) 5°C à 65°C
Ampérage 5 A
Certifications/Conformité CE, TUV
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 17,00 in
Profondeur (métrique) 43,20 cm
Dimensions (L x l) 43,20 x 27,90 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 23,5 x 18,4 cm
Dimensions (L x l x H) 43,2 x 27,9 x 26,7 cm
Hauteur (impériale) 10,50 in
Hauteur (métrique) 26,7 cm
Longueur (impériale) 17,00 in
Longueur (métrique) 43,20 cm
Largeur (métrique) 27,90 cm
Modèle ISWV02HDG
Affichage Numérique
Comprend Moteur pas-à-pas
Plage de durée 1 s à 160 h