Learn More
Maléate d'indacatérol, Mikromol
Code produit 30458343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458343 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458343 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3994.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Maléate d'indacatérol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indacaterol Maleic Acid Salt
CAS 753498-25-8
Noms d’analytes ou de composants Indacaterol Maleic Acid Salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H28 N2 O3 . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[(1R)-2-[(5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-hydroxy-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), Arcapta, Indacaterol maleate, Onbrez, QAB 149AFA
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O3.C4H4O4/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t22-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(O)c4NC(=O)C=Cc34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nom IUPAC acide (Z)-but-2-ènedioïque ; 5-[(1R)-2-[(5,6-diéthyl-2,3-dihydro-1H-indén-2-yl)amino]-1-hydroxyéthyl]-8-hydroxy-1H-quinoléin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 508.56
Quantité 250 mg
Poids de la formule 508,221 g/mol