Learn More
Indan-1-ol (1-Indanol), Mikromol™
Code produit 30051440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051440 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051440 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3667.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Indan-1-ol (1-Indanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Indanol
CAS 10-6-6351
Noms d’analytes ou de composants 1-Indanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Inden-1-ol, 2,3-dihydro-, 1-Indanol (6CI,7CI,8CI), 1-Indanol, (±)-, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, (RS)-1-Indanol, (±)-1-Indanol, (±)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol, 1-Hydroxyhydrindene, 1-Hydroxyindan, NSC 31258, Indan-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
SMILES OC1CCc2ccccc12
Nom IUPAC indan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Quantité 25 mg
Poids de la formule 134,0732 g/mol