Learn More
Indapamide, Mikromol™
Code produit 17933926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933926 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0477.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Indapamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indapamide
CAS 26807-65-8
Noms d’analytes ou de composants Indapamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil, (+/-)-Indapamide
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
SMILES CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-chloro-N-(2-méthyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfmoylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 365.83
Quantité 250 mg
Poids de la formule 365,0601 g/mol