Learn More
Indaziflam 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322155 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322155 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14288300AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indaziflam
CAS 950782-86-2
Noms d’analytes ou de composants Indaziflam
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H20 F N5
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-[(1R,2S)-2,3-dihydro-2,6-dimethyl-1H-inden-1-yl]-6-(1-fluoroethyl)-, Indaziflam, Marengo, Specticle, Specticle 20WSP
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
SMILES CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
Nom IUPAC 4-N-[(1R,2S)-2,6-dimetil-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]-6-(1-fluoroetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 301.36
Quantité 1 mL
Poids de la formule 301.1703 g/mol