Learn More
Indène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indene |
| CAS | 95-13-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Indene |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C9 H8 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2 |
| SMILES | C1C=Cc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1H-indène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
| Afficher plus |