Learn More
QIAGEN Microcarte indicatrice FTA™
Code produit. 11320854
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11320854
Marque: QIAGEN WB120211
Pour la collecte, la stabilisation, le traitement, le transport et l'archivage d'échantillons d'acide nucléique buccal. Indiquant QIAcard FTA Micro avec 1 zone d'échantillon par carte.
Les cartes FTA indiquant QIAcard comprennent un colorant rose qui devient blanc lorsqu'un échantillon incolore, par ex. des cellules buccales ou de la salive sont appliquées. Stabilisation et protection des acides nucléiques à température ambiante avec pour des volumes spot de 125 μL. La lyse cellulaire au contact dénature les protéines et protège l'ADN de la dégradation.
Spécification
Format Carte
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA
Marqueur ou colorant Inhert
Nbre d’échantillons 1
Type de produit Microcarte FTA indicatrice
Quantité 125 μl
Volume d’échantillon 125 μl