Learn More
Ohaus™ Indicateur T72XW-EU
Code produit. 15762854 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Résolution : 50 000, 6 000 (certifiée)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15762854
Marque: Ohaus™ 30126957
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Indicateur haute performance en acier inox avec fonctions de contrôle de dispositifs externes.
ulliOffre une flexibilité, des performances et un fonctionnement nécessaires aux applications spécifiques avec des capacités de connectivité et de sortie de données, notamment la pesée de contrôle supérieure / inférieure, la pesée animale et le comptage./liliDoté de plusieurs fonctions, d’un logiciel intuitif, de plusieurs options de connectivité et de la durabilité pour résister aux applications des sites industriels./liliPrise en charge des cellules haute résolution et multi-charge pour un pesage industriel de plus grande capacité./liliLes plusieurs interfaces de connectivité prennent en charge des applications complexes./liliApplications avancées avec navigation intuitive./liliLes fonctionnalités personnalisées offrent une expérience conviviale./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232 (inclus), 2ème RS232 (disponible en tant qu’accessoire), USB (disponible en tant qu’accessoire), Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Alimentation électrique Alimentation interne 00 à 240 V 0,15 A 50/60 Hz
Type d’affichage LCD graphique
Dimensions (L x l x H) 86,00 x 283,00 x 232 000 mm
Longueur (impériale) 3,40 in
Longueur (métrique) 86,00 mm
Largeur (impériale) 11,10 in
Largeur (métrique) 283,00 mm
Hauteur (impériale) 9,10 in
Hauteur (métrique) 232,000 mm
Comprend Alimentation secteur, RS232
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR) et espagnol (MX)
Poids (métrique) 3 kg
Type Résolution : 50 000, 6 000 (certifiée)
Profondeur (impériale) 3,40 in
Profondeur (métrique) 86,00 mm