Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin d’indigo
Code produit. p-7023027
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11428716
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16052.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 860-22-0 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 g/mol
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utile dans la coloration de la carmine Negri à corps Indigo, il est utilisé comme colorant alimentaire, indicateur de pH et indicateur d’ozone dissous. Il est utilisé pour détecter les fuites de liquides aminés, mettre en évidence des parties de l’appareil urinaire, les colorations de tissus et comme outil pour la détermination de l’hypochlorite. En tant que colorant dans la fonction rénale, il est utilisé pour tester et détecter les nitrates et les chlorates, ainsi que pour tester le lait.
Solubilité
Soluble dans l’éther monométhylique d’éthylèneglycol et dans l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans le benzène, le chloroforme et les solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Synonyme indigo carmine, indigocarmine, acid blue 74, indigocarmin, indigotindisulfonate sodium, c.i. acid blue 74, food blue no. 2, amacid brilliant blue, c.i. food blue 1, fd&c blue no. 2
CID PubChem 5284351
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo carmine
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 4103904
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4944
Informations sur la solubilité Soluble in ethylene glycol monomethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene,chloroform and organic solvents.
Nom IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidene]-5,5'-disulfonate
Poids de la formule 466.36
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.