Learn More
Solution de carmin d’indigo, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15665830 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15665830
Marque: Honeywell-Fluka 55928100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 860-22-0
Formule moléculaire C16H8N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 466.35
Numéro MDL MFCD00005723
Clé InChI KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
CID PubChem 5284351
Nom IUPAC disodium (E)-3,3'-dioxo-1H,1'H,3H,3'H-[2,2'-biindolylidène]-5,5'-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1\NC2=CC=C(C=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo carmine solution
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Numéro UN UN3264
Poids de la formule 466.35g/mol
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.01g/mL at 20°C
Couleur Bleu
Quantité 100 mL
Forme physique Liquid