Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indigo, synthétique
Code produit. p-148207 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10206940
Marque: Thermo Scientific Chemicals 212130250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 482-89-3 | C16H10N2O2 | 262.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 482-89-3
Formule moléculaire C16H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.268
Numéro MDL MFCD00005722
Clé InChI COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Synonyme C.I. 73000, Vat Blue 1
CID PubChem 5318432
Nom IUPAC (2E)-2-(3-oxo-1H-indol-2-ylidène)-1H-indol-3-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C3C(=O)C4=CC=CC=C4N3)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Indigo
Note relative au nom synthetic
Beilstein 24, 417
Merck Index 15, 4981
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 262.26
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bleu à violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indigo
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.