missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs de chimie clinique pour les systèmes Thermo Scientific Indiko™ et Konelab™, phosphatase acide à créatinine
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
15 x 5 ml
20 x 4 ml
4 x 30 ml
7 x 50 ml
8 x 20 ml
Substances à analyser détectables:
ALAT/SGPT
ASAT/SGOT
Bilirubine directe
Créatinine (enzymatique)
Phosphatase alcaline
Conditionnement:
1 pièce
120mL
160mL
75mL
80mL
Description
Normalisez les performances avec les réactifs de chimie clinique sur les systèmes Thermo Scientific™ Indiko™ et Konelab™, en offrant les meilleures méthodologies et en proposant un panel de plus de 30 méthodes. Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et emballés dans des kits à code-barres avec volume optimisé. L’évaluation interne et l’optimisation des réactifs garantissent une assistance continue et la qualité des résultats.
Caractéristiques :
Applications de chimie clinique pour les analyseurs Indiko et Konelab :
- Les applications Indiko™ et Konelab™ utilisent des méthodes rigoureusement sélectionnées conformes à l’IFCC, ainsi qu’à d’autres recommandations applicables
- Les analyseurs Indiko et Konelab très performants sont des systèmes intégrés pour la chimie clinique de routine, les ISE, les protéines spécifiques, le dosage de médicaments et la recherche de toxiques
- Les kits marqués CE sont conformes à l’IVDD
- Les méthodes de chimie clinique sont fournies avec des calibrateurs et des contrôles multifonctions, qui correspondent aux spécifications du système et dont la traçabilité est assurée par des documents de référence internationaux
Applications de chimie clinique pour les analyseurs Indiko et Konelab :
- Phosphatase acide
- Albumine
- ALP
- ALAT
- Amylase
- AST
- Bilirubine directe et totale
- Calcium
- Cholestérol
- Cholestérol HDL et LDL
- Cholinestérase
- CO2
- Créatine kinase
- CK-MB
- Créatinine
- Gamma-GT
- Glucose
- alpha-HBDH
- Fer
- LDH
- Lipase
- Magnésium
- Phosphore
- Protéines totales
- Triglycérides
- Protéine U/LCR
- Urée
- Acide urique
Spécification
Spécification
| Substances à analyser détectables | Phosphatase alcaline |
| Type d’échantillon | Sérum |
| Type | Réactif |
| Quantité | 15 x 5 ml |
| Forme | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu