Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369877 10 g 10g
11379877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042230.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25114-58-3
Formule moléculaire C2H4InO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.87
Numéro MDL MFCD00054347
Clé InChI LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
CID PubChem 24191761
Nom IUPAC acide acétique ; indium
SMILES CC(=O)O.[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) acetate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Poids de la formule 291.96
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, indium(3+) salt