Learn More
Acétate d’indium(III), 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indium(III) acetate |
| Point de fusion | 270.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 50 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 35.3 to 43.3% (In) (Complexometry) |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Poids de la formule | 291.95 |
| Pourcentage de pureté | 99.99% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Indium(III) acetate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.