Learn More
Indium(III) chloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31033233
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033233 10 g
31025468 5 g
31022310 25 g
31019003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31033233 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13458510g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
CAS 10025-82-8
Quantité 10 g
Formule moléculaire Cl3In
Numéro MDL MFCD00011058
SMILES [In+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 221.18
Pourcentage de pureté 98%