Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339515 5 g 5g
11349515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18758.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.70€
    56.65€ / 5g
    Économisez 6.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’indium(III) est utilisé dans les réactions organiques connues telles que l’acylation de Friedel-Crafts et la réaction de Diels-Alder, comme catalyseur d’acide de Llewis. C’est un catalyseur efficace dans la thioacétalisation et sa chimiosélectivité. Il catalyse l’ouverture de cycle énantiosélective des aziridines méso avec des thiols.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le tétrahydrofurane. Peu soluble dans l’alcool et insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts. L’état de fusion du chlorure d’indium(III) peut conduire l’électricité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Formule moléculaire InCl3
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 5 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride