Learn More
Chlorure d’indium(III), anhydre, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349515 25 g 25g
11339515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18758.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    195.65€ / 25g
    Économisez 21.35€
    9% de réduction
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’indium(III) est utilisé dans les réactions organiques connues telles que l’acylation de Friedel-Crafts et la réaction de Diels-Alder, comme catalyseur d’acide de Llewis. C’est un catalyseur efficace dans la thioacétalisation et sa chimiosélectivité. Il catalyse l’ouverture de cycle énantiosélective des aziridines méso avec des thiols.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le tétrahydrofurane. Peu soluble dans l’alcool et insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts. L’état de fusion du chlorure d’indium(III) peut conduire l’électricité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Formule moléculaire InCl3
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 25 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4958
Informations sur la solubilité Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Poids de la formule 221.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.46