Learn More
Chlorure d’indium(III), poudre blanche à blanc cassé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428490 5 g 5g
11418490 25 g 25g
11438490 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428490 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044349.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-82-8
Formule moléculaire InCl3
Numéro MDL MFCD00011058
Spécification
Point d’ébullition 800°C
Nom chimique ou matériau Indium(III) chloride
Point de fusion 586°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 221.18
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride