Learn More
Indium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Code produit 15477385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477385 2 g 2g
15487385 10 g 10g
15497385 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047108.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
It is used in the preparation vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide. It is used as an iodide getter in the Cativa Process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-35-5
Formule moléculaire I3In
Poids moléculaire (g/mol) 495.531
Numéro MDL MFCD00016151
Clé InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 83539
Nom IUPAC triiodoindigane
SMILES [In](I)(I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) iodide
Point de fusion 210°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Jaune à marron
Forme physique Beads
Quantité 2 g
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.69 g/mL
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 495.53
Pourcentage de pureté 99.999%