Learn More
Oxyde d’indium(III), Puratronic™, 99,997 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370979 50 g 50g
11360979 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010709.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) oxide
Point de fusion 850°C (volat.)
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4952
Poids de la formule 277.64
Pourcentage de pureté 99.997%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 7.18 g/mL