Learn More
Phosphate d’indium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355169 25 g 25g
11345169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18281.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14693-82-4
Formule moléculaire InO4P
Poids moléculaire (g/mol) 209.788
Numéro MDL MFCD00016154
Clé InChI UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
CID PubChem 9815692
Nom IUPAC Indium(3+) ;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) phosphate
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.79
Pourcentage de pureté 98%
Densité 4.9