Learn More
Sulfate d’indium(III) hydraté, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390979
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11390979
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010711.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III) sulfate is used Chemical synthesis, hardening agent in gold electroplating baths. It is also used to prepare other indium containing substances such as copper indium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13464-82-9
Formule moléculaire In2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 517.80
Numéro MDL MFCD00011059
Clé InChI XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
CID PubChem 26044
Nom IUPAC indium(3+) ; trisulfate
SMILES [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) sulfate hydrate
Point de fusion 250°C (decomposition)
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Poids de la formule 517.83 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato