Learn More
Oxyde d’indium-étain, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460910
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460910 25 g 25g
11470910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044927.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • L’oxyde d’indium-étain NanoTek™ est utilisé pour la conductivité des revêtements transparents, tels que les revêtements des tubes d’affichage d’ordinateur ou des films utilisés pour les écrans d’affichage conducteurs tels que sur les écrans tactiles interactifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50926-11-9
Formule moléculaire InOSn
Poids moléculaire (g/mol) 249.527
Numéro MDL MFCD00171662
Clé InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
CID PubChem 57350325
Nom IUPAC indium ; oxo-étain
SMILES O=[Sn].[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium tin oxide NanoTek™
Couleur Jaune à vert
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 7.16 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium tin oxide, Nanotek
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium oxide, Tin oxide