Learn More
Hirschmann™ Certificat d’étalonnage individuel (DAkkS)
Code produit. 10312612
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Burettes, 2 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50 ; 100 ml
Flacons volumétriques, 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 20 ; 25 ; 50 ; 100 ; 150 ; 250 ; 500 ; 1 000 ; 2 000 ; 5 000 ; 10 000 ml
Pipettes graduées, 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 20 ; 25 ; 50 ml
akku-drive™ 20 + 50 ml
ceramus™ et ceramus™-classic, volumes fixes de 1-50 ml
ceramus™ et ceramus™-classic, volumes variables de 0,2-60 ml
labopette™ 12 canaux, 5-250 μL
labopette™ 8 canaux, 0,5-250 μl
labopette™ fixe 0,5 μl-5 ml
labopette™ variable de 0,5 μl-5 ml / labopettor
opus™ 10, 20 + 50 ml
solarus™ 10 + 20 + 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10312612
Marque: Hirschmann™ 9980131
Certificat d’étalonnage DAkkS individuel avec un numéro de série individuel sur l’instrument et le certificat, testé et documenté dans le laboratoire d’étalonnage DAkkS Hirschmann™.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS individuel
  • Avec numéro de série
  • Marquages avec identification de l’instrument
  • Avec la documentation DAkkS
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pipettes graduées, 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 10 ; 20 ; 25 ; 50 ml
Description Certificat d’étalonnage individuel
Type de produit Certificat DakkS pour verrerie volumétrique Hirschmann™ livrée au départ de l’usine
À utiliser avec (application) Hirschmann volumetric glass-ware delivered ex works