Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
1 unité
Spezifikation
Spezifikation
| Classification | E2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 5 kg |
| Poids | 5 kg |
| Forme | Cylindrique |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur