Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1
Code produit. 15545059 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15545059
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification F1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 500 g
Poids 500 g
Forme Cylindrique