Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Indo-1 AM Calcium Sensor Dye
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
- L’indo-1 non lié a un pic d’émission à 475 nm
- Lors de la liaison au calcium, le pic d’émission descend jusqu’à 410 nm
- Dans la cytométrie en flux, ceci peut être mesuré au fil du temps et peut être représenté comme un rapport des deux longueurs d’onde d’émission
- Pour optimiser le rapport entre les deux émissions, la fluorescence de l’indo-1 non lié doit être collectée à l’aide d’un filtre supérieur à 485 nm ; la fluorescence de l’indo-1 non lié doit être collectée à l’aide d’un filtre inférieur à 400 nm
- Étant donné que le profil d’émission de l’indo-1 est large, l’analyse en flux multicolore à l’aide d’eFluor™ 450, eVolve™ 605 ou eVolve™ 655 n’est pas possible ; toutefois, les anticorps conjugués au fluorochrome utilisant le 488 nm ou le 633 nm sont tout à fait compatibles avec l’indo-1
- Poids moléculaire : 1009,91g/mol
- Excitation maximale : 346 nm
- Émission maximale : 475 nm
- Procédez à une reconstitution dans une solution DMSO fraîchement ouverte de haute qualité
- Concentration recommandée : 1 mM
- Une fois la reconstitution effectuée, conservez-la à −20°C avec un dessiccant et utilisez-la dans un court laps de temps. Évitez les cycles de congélation-décongélation.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochimie (IHC), Cytométrie en flux |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 346 / 475 |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 1 mg |