Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cell permeant
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Description
Indo-1, AM est un indicateur de calcium intracellulaire (Kd environ 0,23 μm), de haute affinité, ratiométrique et excitable par la lumière UV. Cette forme d’ester acétoxyméthylique (AM) est utile pour le chargement intercellulaire non invasif et disponible dans un emballage de 1 mg (I-1203) et un emballage spécial (I-1223).
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules, Cytométrie en flux |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, microphotomètre, cytomètre en flux, Microphotomètre, Cytomètre en flux |
| Type de produit | Indicateur de calcium |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Quantité | 1 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |