Learn More
Indométacine, LoGiCal
Code produit 30463615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463615 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463615 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0584.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
CAS 53-86-1
Noms d’analytes ou de composants Indomethacin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H16 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, IndoRich, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, alpha-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid, Acemetacin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC acide 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthylindol-3-yl]acétique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Quantité 10 mg
Poids de la formule 357,0768 g/mol