missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indométhacine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7042656
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15425529

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63255.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’indométhacine, numéro CAS 53-86-1, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’indole.

Non-selective cyclooxygenase inhibitorIndomethacin acts as an antiinflammatory, antipyretic and analgesic. It serves as an inhibitor cyclooxygenase such as Cox-1 and Cox-2. In addition to this, it is used as a prescription medication in order to reduce fever, stiffness, swelling and pain.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Inhibiteur non sélectif de la cyclo-oxygénase L’indométhacine agit comme un anti-inflammatoire, anti-pyrétique et analgésique. Elle sert d’inhibiteur de la cyclo-oxygénase, comme Cox-1 et Cox-2. En outre, elle est utilisée comme médicament d’ordonnance afin de réduire la fièvre, la raideur, l’enflure et la douleur.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le diméthylsulfoxyde.

Remarques
Incompatible avec les bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Numéro MDL MFCD00057095
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 158°C to 161°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 497341
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4968
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 357.8
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis