Learn More
ester isopropylique d'indométhacine, Mikromol™
Code produit 30051114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051114 100 mg 100mg
30050570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051114 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0584.11
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique d'indométhacine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin Isopropyl Ester
CAS 72616-25-2
Noms d’analytes ou de composants Indomethacin Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H22 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthylincol-3-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 399.87
Quantité 100 mg
Poids de la formule 399,1237 g/mol