Learn More
TFA Dostmann™ Thermomètre pour l’intérieur / l’extérieur
Artikelnummer. 11832602
Click to view available options
Hauteur (métrique):
297 mm
Packungsgröße:
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11832602
Marke: TFA Dostmann™ 12.2041.54
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermomètre int./ext. -35 à +50°C
• Remise à zéro par poussoir
• Echelle °C
• Oeillet de fixation mural sur 44793
• Thermomètre intérieur/exterieur -35 à +50°C
Spezifikation
Hauteur (métrique) 297 mm
Matériau Aluminium
Remplissage du thermomètre Liquide thermomètre spécialement coloré
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt