Learn More
TFA Dostmann™ Thermomètre pour l’intérieur / l’extérieur
Click to view available options
Hauteur (métrique):
297 mm
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Thermomètre int./ext. -35 à +50°C
• Remise à zéro par poussoir
• Echelle °C
• Oeillet de fixation mural sur 44793
• Thermomètre intérieur/exterieur -35 à +50°C
• Remise à zéro par poussoir
• Echelle °C
• Oeillet de fixation mural sur 44793
• Thermomètre intérieur/exterieur -35 à +50°C
Spezifikation
Spezifikation
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Remplissage du thermomètre | Liquide thermomètre spécialement coloré |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur