Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indoxacarb |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 144171-61-9 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 85°C to 90°C |
| Synonyme | Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Poids moléculaire (g/mol) | 527.8 |
| Quantité | 25 mg |
| Qualité | Étalon analytique |