Learn More
Indoximod, MedChemExpress
Code produit. 16449865
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Code produit. 16449865
Marque: Medchem Express HY16724
MedChemExpress Indoximod (1-Methyl-D-tryptophan) is an orally active indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) pathway inhibitor. Indoximod acts as a Trp mimetic in regulating mTOR. Indoximod is an immunometabolic adjuvant used for the research of cancer.
Indoximod (1-Methyl-D-tryptophan) is an orally active indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) pathway inhibitor. Indoximod acts as a Trp mimetic in regulating mTOR. Indoximod is an immunometabolic adjuvant used for the research of cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoximod
CAS 110117-83-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H14N2O2
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Methyl-D-tryptophan NLG-8189
Informations sur la solubilité H2O : 5 mg/mL (22.91 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 0.55 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@H](CC1=CN(C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 96.74%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.