Learn More
3M™ Combinaison de casque industriel
Code produit 15796962 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15796962 Jaune 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15796962 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100029146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    789.07€ / 12 pièces
    Économisez 220.93€
    21% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
La combinaison de casque industriel 3M™ fournit une solution polyvalente et confortable pour les personnes qui nécessitent à la fois une protection du visage et auditive.
  • Une solution pratique pour la protection du visage et auditive où aucune protection de la tête n’est nécessaire
  • Le couvercle avant assure une ventilation pour un confort accru et est également conçu comme support de câble pour une combinaison avec des produits de communication
  • Protection faciale transparente : Le polycarbonate est approuvé pour les particules à grande vitesse 190 m/s conformément à la norme EN166:2001
  • Pour augmenter la protection oculaire, le G500 peut intégrer la gamme de lunettes de sécurité 3M™ V6 intégrées, disponibles dans des verres transparents, gris et jaunes
  • Le casque peut être utilisé avec et sans bouchons d’oreille
  • Le bandeau est fendu pour la fixation des bouchons d’oreille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Type de produit Combinaison de casque