Learn More
Vitlab™ Pelle industrielle
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
750 mL
1250 mL
Longueur (métrique):
250 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Description
- Pelle en PEHD transparente
- Forme conique avec bord de remplissage conique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1250 mL |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Pelle industrielle |
| À utiliser avec (application) | Pour le contact avec les aliments |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 400 mm |