Learn More
Vitlab™ Pelle industrielle
Code produit. p-8000508
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
750 mL
1250 mL
Longueur (métrique):
250 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10200162
Marque: Vitlab™ 40793
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utilisez ces pelles anti-corrosion pour les applications de l’industrie agro-alimentaire. Les pelles industrielles en PEHD VITLAB™ sont quasiment incassables. Les pelles en plastique sont plus légères que le métal, ne s’abîment pas et offrent une excellente résistance chimique.
  • Pelle en PEHD transparente
  • Forme conique avec bord de remplissage conique
Specifikationer
Capacité (métrique) 1250 mL
Couleur Naturel
Type de produit Pelle industrielle
À utiliser avec (application) Pour le contact avec les aliments
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 400 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.