Learn More
Vitlab™ Pelle industrielle
Code produit. p-8000508
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
750 mL
1250 mL
Longueur (métrique):
250 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10200162
Marque: Vitlab™ 40793
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces pelles anti-corrosion pour les applications de l’industrie agro-alimentaire. Les pelles industrielles en PEHD VITLAB™ sont quasiment incassables. Les pelles en plastique sont plus légères que le métal, ne s’abîment pas et offrent une excellente résistance chimique.
  • Pelle en PEHD transparente
  • Forme conique avec bord de remplissage conique
Spécification
Capacité (métrique) 1250 mL
Couleur Naturel
Type de produit Pelle industrielle
À utiliser avec (application) Pour le contact avec les aliments
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 400 mm