missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Connexion au gaz inerte

Code produit. 16414389 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16414389

Marque: BINDER™ 80121694

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

S’utilise avec : FED 260

  • Avec entrée et sortie de gaz
  • Non associé à l’option de port d’accès ou d’éclairage intérieur

Spécification

Description Connexion au gaz inerte - avec entrée et sortie de gaz, Ø 10 mm, mesures supplémentaires comprises pour la plus grande imperméabilité possible aux gaz ; pas en conjonction avec l’option d’éclairage intérieur ou port d’accès
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER FED 260
Matériau Acier
Type Accessoire, raccord de gaz
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) 10 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis