Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre IR pour l’industrie alimentaire
Code produit. 11617290
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10 à 300°C
Résolution:
1°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11617290
Marque: Hanna Instruments™ HI9955100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour fournir des mesures de température de surface non intrusives. Le thermomètre IR Hanna Instruments™ pour l’industrie alimentaire dispose d’un temps de réponse de 1 seconde, d’une fonction HOLD (mise en attente) et d’un indicateur de durée de vie de la pile. Il en existe deux modèles, chacun offrant une plage de mesure et une résolution différentes.
Le thermomètre IR pour l’industrie alimentaire est un instrument de mesure durable qui peut être utilisé dans toute l’industrie alimentaire. La nature non intrusive du thermomètre HI99551 est particulièrement intéressante dans l’industrie alimentaire, car elle permet de réaliser des économies considérables en gardant les produits intacts, en particulier ceux qui sont scellés ou préemballés. Ce type de mesure non intrusive est également utile lorsque la température de surface est élevée, pour les endroits difficiles à atteindre ou lorsque des règles d’hygiène particulières doivent être respectées.
  • Relevé en °C : les mesures s’affichent sur l’écran LCD clair et facile à lire
  • Coefficient optique : relation 3:1
  • Émissivité fixe : conçu pour mesurer la température des objets avec une émissivité de 0,95
  • Fonction “HOLD” (mise en attente) : gèle l’affichage pour permettre à l’utilisateur d’enregistrer des mesures lorsqu’elles sont prises dans des endroits difficiles à atteindre
  • Système de prévention des erreurs de batterie (BEPS) : éteint l’instrument de mesure lorsque la pile est trop faible pour une mesure précise
  • Indicateur de pile faible : le signal d’avertissement clignote lorsque le niveau de la pile est inférieur à 10 %
Garantie
2 ans
Spécification
Dimensions (L x l x H) 143 x 80 x 38 mm (5,6 x 3,2 x 1,5 po)
À utiliser avec (application) Mesurer les températures de surface pour l’industrie alimentaire
Durée de mesure Temps de réponse du capteur IR de 1 sec
Type de sonde Coefficient optique pour capteur IR :3:1 (rapport de la distance au diamètre cible)
Résolution 1°C
Poids (impériale) 11,3 oz.
Poids (métrique) 320 g
Plage de températures (métrique) -10 à 300°C
Autonomie de la batterie 150 heures
Type de batterie 9 V
Précision ±2 % de la valeur lue ou ±2°C