Learn More
Thermo Scientific™ Influenza A NP (366-374)
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 982.05 |
| Type de produit | Influenza A NP (366-374) |
| Quantité | 10 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Ala-Ser-Asn-Glu-Met-Asn-Asp-Ala-Met |
For Research Use Only