Learn More
IBA Lifesciences™ Influenza Peptide ASNENMETM (H-2 Db)
Code produit. 15312186 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15312186 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15312186 Fournisseur IBA Lifesciences™ Code fournisseur 67056901
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
Influenza peptide ASNENMETM (H-2 Db) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from Influenza nucleoprotein is synthesized as it is presented by the MHC class I H-2 Db allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Spécification
Pureté >85%
Niveau d’endotoxines Endotoxin-free
À utiliser avec (application) T Cell Stimulation
Lyophilisé Yes
Quantité 1 mg