Learn More
Ingenol Mebutate, MedChemExpress
Code produit. p-200100904
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16448588
Marque: Medchem Express HYB0719
MedChemExpress Ingenol Mebutate is an active ingredient in Euphorbia peplus, acts as a potent PKC modulator, with Kis of 0.3, 0.105, 0.162, 0.376, and 0.171 nM for PKC-α, PKC-β, PKC-γ, PKC-δ, and PKC-ε, respectively, and has antiinflammatory and antitumor activity.
Ingenol Mebutate is an active ingredient in Euphorbia peplus, acts as a potent PKC modulator, with Kis of 0.3, 0.105, 0.162, 0.376, and 0.171 nM for PKC-α, PKC-β, PKC-γ, PKC-δ, and PKC-ε, respectively, and has antiinflammatory and antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ingenol Mebutate
CAS 75567-37-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H34O6
Quantité 10 mg
Synonyme Ingenol 3-angelate PEP005
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.27 mM)
SMILES C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]23[C@]1(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@](C3=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 430.53
Poids de la formule 430.53
Pourcentage de pureté 98.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.