Learn More
INH6, MedChemExpress
Code produit. p-200096140
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16449636
Marque: Medchem Express HY100541
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau INH6
Forme physique Solid
CAS 1001753-24-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N2OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 322.42
Poids de la formule 322.42
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.