Learn More
Étalon de vérification d'étalonnage initial IA pour CLP, SPEX CertiPrep™
Code produit 15698295 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15698295 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15698295 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ICV1A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.00€
    882.20€ / 500mL
    Économisez 91.80€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ca5000μg/ml
K5000μg/ml
Mg5000μg/ml
Na5000μg/ml
Al200μg/ml
Ba200μg/ml
Fe100μg/ml
Sb60μg/ml
Co50μg/ml
V50μg/ml
Ni40μg/ml
Cu25μg/ml
Zn20μg/ml
Mn15μg/ml
Ag10μg/ml
As10μg/ml
Cr10μg/ml
Tl10μg/ml
Plus5μg/ml
Cd5μg/ml
Se5μg/ml
Pb3 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Initial Calibration Verification Standard 1A
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace
Quantité 500 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •60μg/mL
As    •10μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Ca    •5000μg/mL
Cr    •10μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •3μg/mL
Mg    •5000μg/mL
Mn    •15μg/mL
Ni    •40μg/mL
K    •5000μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •10μg/mL
Na    •5000μg/mL
Tl    •10μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •20μg/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Initial Calibration Verification Standard 1A
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire