Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
- Verre borosilicaté hautement désactivé
- Matériau de remplissage en laine de quartz
- Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Split |
| Quantité | 5 |
| Longueur (métrique) | 78,5 mm |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Product Type | Insert à débit divisé / non divisé |
| Diamètre (métrique) interne | 5,2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Port d’injection GC |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicaté hautement désactivé |