Learn More
Thermo Scientific™ Revêtements de port d’injection avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific™ Trace et Focus SSL
Bénéficiez d’un haut degré de reproductibilité avec les revêtements de ports d’injection Thermo Scientific avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific Trace et Focus SSL.
391.89€ - 400.05€
Spécification
Longueur (métrique) | 105 mm |
---|---|
Matériau de remplissage | CarboFrit |
Quantité | 5 |
Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10197594
|
Thermo Scientific™
453T2131 |
Revêtement droit divisé |
400.05€
5 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10390855
|
Thermo Scientific™
453T2130 |
Revêtement droit non divisé |
391.89€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez d’un haut degré de reproductibilité avec les revêtements de ports d’injection Thermo Scientific avec CarboFrit pour instruments Thermo Scientific Trace et Focus SSL. Hautement désactivé et produit selon des tolérances strictes.
Spécification
105 mm | |
5 | |
8 mm |
CarboFrit | |
5 mm |