Learn More
Thermo Scientific™ Inserts GC LinerGOLD™
Code produit. 10190553 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,75 mm
1mm
1 mm
2 mm
3mm
3 mm
4 mm
5mm
5 mm
Mixte
Longueur (métrique):
105mm
105 mm
120mm
120 mm
78,5 mm
Mixte
Quantité:
1
2
5
25
Product Type:
Boîte d’inserts mixtes
Doublure PTV, Tenax TA
Doublure sans fente, cône simple
Doublure sans fente, double cône
FocusLiner à débit divisé
FocusLiner à débit non divisé
Insert PTV
Insert PTV Silcosteel
Insert PTV avec revêtement fritté
Insert PTV avec trois baffles
Insert PTV métallique Siltek
Insert PTV à baffles
Insert cyclo avec double entrée conique
Insert de précision
Insert de précision à débit non divisé
Insert droit PTV
Insert droit PTV (désactivé)
Insert droit direct
Insert droit à débit divisé / non divisé Mini-Lam
Insert droit à débit non divisé
Insert droit à débit non divisé (Siltek)
Insert à baffles PTV (Siltek)
Insert à débit divisé / non divisé
Insert à débit non divisé
Insert à débit non divisé avec double entrée conique
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique
Lot d’échantillons d’inserts mixtes à débit divisé / non divisé
Revêtement droit divisé
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
25 pièces
5 pièces
Code produit. 10190553
Marque: Thermo Scientific™ 45350032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les inserts GC de référence LinerGOLD pour une exactitude, une sensibilité et une précision toujours élevées dans votre analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC).
Utilisez la référence absolue en termes de performance et de constance d’insert GC. Les inserts GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ offrent une inertie optimisée entraînant une amélioration de la précision, de la sensibilité et de l’exactitude dans vos analyses de chromatographie en phase gazeuse (GC). Ces inserts de port d’injection offrent :
  • une précision et sensibilité accrues lors de l’analyse, empêchant la perte de composés sensibles lors de l’analyse ;
  • des limites de détection inférieures lors de l’analyse des composés actifs et sensibles ;
  • une excellente reproductivité qui vous conforte dans vos résultats d’insert à insert ;
  • un niveau de performances toujours élevé dans le temps.
Les inserts GC LinerGOLD sont fabriqués et testés afin de garantir la fiabilité de tous les inserts installés sur votre système GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5
Longueur (métrique) 105 mm
Matériau de remplissage Aucun
Product Type Insert droit à débit non divisé
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments TRACE Ultra et SSL FOCUS