Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Code produit. 11955564
Click to view available options
Capacité:
20 articles
20 articles à col étroit, plus 20 pipettes
24 articles
40 articles
68 articles
Comprend:
20 buses, raccordement au système de séchage
20 buses, sans raccordement au système de séchage
40 buses U4140, raccordement au système de séchage
40 buses U4140, sans raccordement au système de séchage
40 buses, raccordement au système de séchage
68 buses U4140 et 1 buse UC6, raccordement au système de séchage
Raccords d’adaptateur pour buse ULB 40 pour pipettes
Sans raccordement au système de séchage
À utiliser avec (application):
Convient au lavage et au séchage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,3 po / 490 mm de hauteur.
Lavage des objets en verre à col étroit de différentes tailles
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 225 mm
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 490 mm
Lavage par injection interne des objets en verre à col étroit avec une hauteur maximale de 225 mm
Lavage simultané des récipients à col étroit et autres types d’objets en verre
Le lavage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,7 po / 500 mm de hauteur peut se faire en même temps que
Pour laver jusqu’à 68 objets en verre
Pour le lavage et le séchage de la verrerie à col étroit d’une hauteur max. de 490 mm, des flacons, des flacons à fond rond et
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11955564
Marque: Smeg™ LM80DS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
  • À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
  • Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
  • Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Chariot à injection
Capacité 68 articles
Type de rack Deux niveaux d’injection pour une capacité de 68 articles
Modèle Chariot à injection avec deux niveaux d’injection
À utiliser avec (application) Lavage par injection interne des objets en verre à col étroit avec une hauteur maximale de 225 mm
À utiliser avec (équipement) Laveurs de verrerie de laboratoire
Comprend 68 buses U4140 et 1 buse UC6, raccordement au système de séchage
Quantité 1 de chaque