Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Click to view available options
Capacité:
20 articles
20 articles à col étroit, plus 20 pipettes
24 articles
40 articles
68 articles
Comprend:
20 buses, raccordement au système de séchage
20 buses, sans raccordement au système de séchage
40 buses U4140, raccordement au système de séchage
40 buses U4140, sans raccordement au système de séchage
40 buses, raccordement au système de séchage
68 buses U4140 et 1 buse UC6, raccordement au système de séchage
Raccords d’adaptateur pour buse ULB 40 pour pipettes
Sans raccordement au système de séchage
À utiliser avec (application):
Convient au lavage et au séchage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,3 po / 490 mm de hauteur.
Lavage des objets en verre à col étroit de différentes tailles
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 225 mm
Lavage des objets en verre à col étroit d’une hauteur maximale de 490 mm
Lavage par injection interne des objets en verre à col étroit avec une hauteur maximale de 225 mm
Lavage simultané des récipients à col étroit et autres types d’objets en verre
Le lavage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,7 po / 500 mm de hauteur peut se faire en même temps que
Pour laver jusqu’à 68 objets en verre
Pour le lavage et le séchage de la verrerie à col étroit d’une hauteur max. de 490 mm, des flacons, des flacons à fond rond et
Unit Size:
1 pièce
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Specifications
Specifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Chariot à injection |
| Capacité | 20 articles |
| Type de rack | Panier de lavage universel 20 positions en acier inox pour flacons avec 20 buses et raccordement au système de séchage. La moitié du panier est disponible pour différents articles de verrerie adaptés à un ½ panier accessoire. |
| Modèle | Chariot à injection avec un seul niveau de pulvérisation / d’injection |
| À utiliser avec (application) | Convient au lavage et au séchage de la verrerie à col étroit jusqu’à 19,3 po / 490 mm de hauteur. |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs de verrerie |
| Comprend | 20 buses, raccordement au système de séchage |
| Quantité | 1 de chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction